AV51287
Anti-TNNT3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-AMCD2B, Anti-DA2B, Anti-DKFZp779M2348, Anti-FSSV, Anti-Troponin T type 3 (skeletal, fast)
Größe auswählen
326,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
About This Item
326,00 €
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
30 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, bovine, horse, mouse, rat, dog, goat, human, guinea pig
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNNT3(7140)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)