AV34910
Anti-CHRNA1 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Cholinergic receptor, nicotinic, α-1 (muscle)
Größe auswählen
498,00 €
Größe auswählen
About This Item
498,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
52 kDa
Speziesreaktivität
human, guinea pig, bovine, horse, mouse, dog, rat, rabbit
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHRNA1(1134)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-CHRNA1 recognizes mouse, bovine, canine, and human CHRNA1.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)