Merck
ADF3463827-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 2 x 7 - 15 mL round bottom-tubes, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
round bottom
Leistungsmerkmale
for use with lid
holds 2 x 7 - 15 mL round bottom-tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637223 (NA)
Parameter
15,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Durchmesser
16 mm
Kompatibilität
for use with Rotor F-34-6-38
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)