Merck
EP5804774000
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 50 ml, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
holds 1 tube 50 ml
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804774000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-34-6-38
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG