Merck
ADAPA4621620-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 16 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
for use with aerosol-tight lid
holds 16 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638220 (NA)
Parameter
3,000 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
122 mm
Durchmesser
11 mm
Kompatibilität
for use with 250 mL rectangular bucket
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)