Wichtige Dokumente
A9792
Anti-Chicken IgY (IgG) (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Rabbit Anti-Chicken IgY (IgG) (whole molecule)−HRP
Größe auswählen
266,00 €
Listenpreis380,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
266,00 €
Listenpreis380,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
chicken
Methode(n)
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:160,000 using indirect chemiluminescence system using 5 ng human IgG/dot and chicken anti-human IgG as the primary antibody and Luminol plus enhancer as the substrate.
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using using human pancreas sections and chicken anti-human insulin as the primary antibody.
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)