Wichtige Dokumente
A4475
Anti-Annexin VII antibody, Mouse monoclonal
clone 203-217/6, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Synexin
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
203-217/6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 47-51 kDa
Speziesreaktivität
mouse, canine, rat, chicken, bovine, human, rabbit
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable using methanol or 1% paraformaldehyde/0.1% glutaraldehyde
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extract of culture mouse connective tissue (A9) cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANXA7(310)
mouse ... Anxa7(11750)
rat ... Anxa7(155423)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)