Wichtige Dokumente
A3076
Anti-Human IgE−Alkaline Phosphatase antibody, Mouse monoclonal
clone GE-1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Human IgE, Monoclonal Anti-Human IgE−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
Größe auswählen
148,40 €
Listenpreis212,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
148,40 €
Listenpreis212,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
GE-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:6,000
dot blot: 1:1,000
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
- immunoblot assays
- direct ELISA
- dot blot
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)