Fortfahren mit
A5754
3-Amino-9-ethylcarbazol
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
9-Ethylcarbazol-3-amin, AEC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
70,30 €
50 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
160,00 €
100 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
245,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
174969
70,30 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3-Amino-9-ethylcarbazol, ≥95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
impurities
≤3% solvent
solubility
ethanol: acetic acid (2:1): 50 mg/mL, clear to hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
InChI key
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-9-ethylcarbazole serves as chromogen in immunocytochemistry and produces a red color.
Substrate for peroxidase.
Application
3-Amino-9-ethylcarbazole has been used to visualize the bound primary antibody by using a streptavidin method. It has also been used in visualizing tissue sections from tumour samples.
Biochem/physiol Actions
3-Amino-9-ethylcarbazol ist ein Peroxidase-Substrat für die Anwendung in Immunblotting- und immunhistologischen Färbeverfahren. Das Substrat produziert ein unlösliches Endprodukt mit roter Färbung, das visuell abgelesen werden kann.
Analysis Note
Actual content given on label
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6926E4267218765
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
solubility
ethanol: acetic acid (2:1): 50 mg/mL, clear to hazy
solubility
DMF: 1 tablet/5 mL
solubility
1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
tablet
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤3% solvent
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Amino-9-ethylcarbazol
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
132-32-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)