Merck
A0924
Sigma-Aldrich
Acrylamid/Bis-acrylamid
BioReagent, for molecular biology, 49:1 (ratio)
Synonym(e):
Acrylamide/Bisacrylamide, 49:1 (2.0% crosslinker), Polyacrylamide solution
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105319
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Zufuhrverhältnis
49:1 (ratio)
Fremdaktivität
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase, protease, none detected
SMILES String
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChIKey
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Pulvermischungen für die Rekonstitution sind exakt vorgemischt, um eine 40%ige (w / v) Stammlösung für die Protein-und Nukleinsäure-Elektrophorese zu ergeben. Die Konzentration basiert auf dem Gesamtgewicht von Acrylamid und Bisacrylamid.
Acrylamide/Bis-acrylamide has been used in the electrophoresis of SSCP (single-strand conformation)/heteroduplex.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Polyacrylamide gels are prepared using acrylamide and bis-acrylamide, where bis-acrylamide is a cross-linking agent.[2] On the other hand, acrylamide is a water soluble monomer which helps in forming a transparent stable insoluble gel.[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eliminiert die Notwendigkeit toxisches Acrylamid und Bisacrylamid abzuwiegen.
Rekonstituierung
Geben Sie langsam die angegebene Menge an destilliertem Wasser in den Behälter und lösen den Inhalt.
To make up 100 ml of A0924, slowly add 63 ml distilled or deionized water to the container and dissolve contents. Do not divide the solid. This makes 100 ml of a 40% stock solution.
For the 1 Liter size, use 630 mL of water.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Peripheral nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
PCR Mutation Detection Protocols.
Guilliatt AM
Methods in Molecular Biology (2002)
Preparation and properties of acrylamide gel for use in electrophoresis.
S RAYMOND et al.
Analytical biochemistry, 1, 391-396 (1960-12-10)
Bhowmik G
Ana Techniqs in Biotechnology (2011)