Wichtige Dokumente
NA0160
GenElute™ HP Plasmid-Miniprep-Kit
sufficient for 350 preparations
Synonym(e):
GenElute™ HP Plasmid-Kit, GenElute
Größe auswählen
635,00 €
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
635,00 €
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 350 preparations
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
DNA extraction: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Die gewonnene Plasmid-DNA ist für die direkte Verwendung in Anwendungen bereit, z. B. Restriktionsverdau, Klonen, PCR, Transfektion und Sequenzierung.
Das GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit bietet eine sehr schnelle und wirksame Lösung für die Plasmidaufbereitung aus E. coli-Kulturen. Dieses Kit kombiniert eine Membrantechnologie auf Siliziumdioxidbasis mit dem Komfort eines Spin- oder Vakuumformats. Bis zu 25 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl können in weniger als 30 Minuten aus 1 bis 5 ml E. coli-Kultur gewonnen werden. Es ist zu beachten, dass die tatsächliche Ausbeute und das optimale Volumen der zu verwendenden Kultur von dem Plasmid und dem Kulturmedium abhängen.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Aufgereinigte Plasmid-DNA in weniger als 30 Minuten
- Bis zu 25 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl
- Flexibilität eines Vakuum- oder Spin-Formats
- Keine Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholpräzipitation erforderlich
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)