Merck
93362
Sigma-Aldrich
Trizma® Base
≥99.8% (T), crystalline, for molecular biology, BioUltra
Synonym(e):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Tris(hydroxymethyl)aminomethan, Trometamol
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
Beilstein:
741883
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
product name
Trizma® Base, BioUltra, for molecular biology, ≥99.8% (T)
Qualität
for molecular biology
Beschreibung
aminopeptidase substrate
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.8% (T)
Form
crystalline
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Glührückstand
≤0.01% (as SO4)
Verlust
≤0.5% loss on drying, 110 °C
Farbe
colorless to white
pH-Wert
10.5-12.0 (25 °C, 4 M in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
Löslichkeit
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
λ
4 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.08
Eignung
in accordance for luminescence
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bei Tris handelt es sich um einen etablierten basimetrischen Standard und Puffer, der in der Biochemie und Molekularbiologie eingesetzt wird. Er kann einzeln als Puffer oder als Komponente von Mischpufferformulierungen, wie Tris-EDTA (TE)-Puffer, Tris-Acetat-EDTA (TAE)-Puffer, Tris-Borate-EDTA (TBE)-Puffer usw., eingesetzt werden. Er ist rein, weitgehend stabil, verhältnismäßig nicht hygroskopisch und weist ein hohes Äquivalentgewicht auf.
Die BioChemika-Qualität ist für die üblichen biochemischen Anwendungen vorgesehen. Die Produkte, welche die Bezeichnung BioChemika Ultra-Qualität tragen, eignen sich für verschiedene Anwendungen, wie Aufreinigung, Präzipitation, Kristallisierung und sonstige Anwendungen, bei denen eine strikte Kontrolle des Elementgehalts erforderlich ist. Bei allen Qualitätsgraden werden Spurenelemente-Analysen durchgeführt. Die Qualitätsgrade der Molekularbiologie werden zudem auf Abwesenheit von Nukleasen getestet und es werden spektroskopische Tests der Lumineszenzqualität durchgeführt.
Anwendung
Trizma wird bei der Formulierung von Pufferlösungen im pH-Bereich von 7,5 bis 8,5 verwendet. Tris-Pufferlösungen werden überwiegend in der Zell- und Molekularbiologie bei Verfahren wie der Extraktion und Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren eingesetzt. Auf Trizma basierende Puffer werden zudem in der Säulenchromatographie und Gelelektrophorese eingesetzt. Die Trizma-Base wird als allgemeines Reagenz zur Präparation aller Arten von Tris-Puffern verwendet.
Trizma wird verwendet:
  • Im Sezier- und Kulturmedium von organtypischen Gewebekulturen des Hippocampus
  • Als Komponente des Lysepuffers vor der Immunpräzipitation und dem Immublotting
  • Als Komponente von Erntepuffern, Lysepuffern, ChIP- Verdünnungspuffern und Waschpuffern bei der Methode der Chromatin-Immunpräzipitation zur Untersuchung der Protein-DNA-Bindung
  • Als Komponente von gemischten modifizierten Pufferformulierungen
  • Als Komponente von NuPAGE-Ladepuffern für SDS-PAGE sowie als Komponente von Transferpuffern für Western Blotting
Sonstige Hinweise
Die Trizma-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener Trizma-Produkte.
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt 0,03-0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung.
Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Laufpufferkomponente bei der nicht denaturierenden Agarosegel-Elektrophorese; bei der nicht denaturierenden und urea-denaturierenden Polyacrylamidgel-Elektrophorese; DNA-Verdau-Analyse mit Kapillarelektrophorese.
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new method allowing long-term potentiation recordings in hippocampal organotypic slices.
Paci P, et al.
Brain and Behavior, 7(5), e00692-e00692 (2017)
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 78-78 (1987)
Differentiation of ruminant transmissible spongiform encephalopathy isolate types, including bovine spongiform encephalopathy and CH1641 scrapie.
Jacobs JG, et al.
The Journal of General Virology, 92(1), 222-232 (2011)
Sambrook J and Russell DW
Molecular Cloning: A Laboratory Manual (2001)
In vitro Detection of S-acylation on Recombinant Proteins via the Biotin-Switch Technique.
Qi D and Innes RW
Bio-protocol, 4(22) (2014)
Protokolle
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer