Merck
92540
Sigma-Aldrich
Pikrinsäure -Lösung
Synonym(e):
2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Lineare Formel:
(O2N)3C6H2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.10
Beilstein:
423400
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
SMILES String
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChIKey
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Für den Einsatz als colorimetrisches Reagens bei der Kreatinin Bestimmung.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)