Wichtige Dokumente
69948
MOPS
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonym(e):
3-Morpholino-propansulfonsäure, 4-Morpholin-propansulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (T)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Verlust
≤1% loss on drying, 110 °C
pH-Wert
2.5-4.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.020
λ: 280 nm Amax: 0.015
SMILES String
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChIKey
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?