Merck
56592
Sigma-Aldrich
1,2,3-Octanetriol Isomer H 0.1 M -Lösung
Synonym(e):
1,2,3-Octantriol -Lösung, Additiv Screening-Lösung 10/Kit.-Nr. 78374
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-4-5-7(10)8(11)6-9/h7-11H,2-6H2,1H3
InChIKey
QSQGNBGEHSFMAA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)