Merck
434R-1
Sigma-Aldrich
ERG (EP111) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP111, monoclonal
Beschreibung
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (434R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (434R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (434R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (434R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (434R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Isotyp
IgG
Kontrolle
tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... ERG(2078)
Allgemeine Beschreibung
ERG ist ein Teil der Genfamilie der ETS (E26-transformierende Sequenz)-Transkriptionsfaktoren des Erythroblastosevirus, zu der auch Fli-1 und ETS-1 gehören.1-5 ERG ist in den Lymphozyten und Endothelialzellen exprimiert und reguliert die Endothelialapoptose und Angiogenese. ERG wird nachweislich auch in benignen und malignen Gefäßtumoren exprimiert. Bei Anti-ERG wurde eine erhöhte Empfindlichkeit auf Gefäßneoplasien nachgewiesen.1 ERG-Exprimierung wurde bei Prostatakarzinomen und hochgradiger prostatischer intraepithelialer Neoplasie (HGPIN) beobachtet.1-4 ERG-Positivität bei anderen epithelialen Tumoren außer dem Prostatakarzinom ist extrem selten. In einer Studie waren alle Karzinome von Brust, gastrointestinalem Trakt, gynäkologischem System, Kolon, Lunge, Eierstöcken, Bauchspeicheldrüse, Speicheldrüsen, Haut, Schilddrüse und Hoden negativ auf ERG.1 ERG wurde auch bei wenigen Fällen von Ewing-Sarkom als positiv nachgewiesen.2 Dies wird durch eine Chromosomenneuordnung verursacht, die das EWSR1-Gen mit dem ERG-Gen (EWSR1:ERG) verschmilzt.5 Bei ERG wurde auch eine Färbung einiger Menongiome aufgrund der Kreuzreaktivität mit Fli-1 beobachtet.1
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
ERG-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 434S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid.
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jason L Hornick
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 27 Suppl 1, S47-S63 (2014-01-05)
Immunohistochemistry plays a key role in the diagnosis of soft tissue tumors. Until recently, however, the primary purpose of immunohistochemistry in this context was simply to attempt to demonstrate a line of differentiation. Unfortunately, most traditional markers (predominantly directed against
Oksana Yaskiv et al.
American journal of clinical pathology, 138(6), 803-810 (2012-11-20)
Avian v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog (ERG) is highly sensitive and specific for endothelial neoplasms and specific for prostate carcinoma. We characterized a rabbit anti-ERG antibody as an immunohistochemical agent to detect ERG expression in various tumors using tissue
Markku Miettinen et al.
The American journal of surgical pathology, 35(3), 432-441 (2011-02-15)
ERG, an ETS family transcription factor, is known to be expressed in endothelial cells, and oncogenic ERG gene fusions occur in subsets of prostatic carcinoma, acute myeloid leukemia, and Ewing sarcoma. In this study, we immunohistochemically investigated nuclear ERG expression
J R Bänffer et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 53(3), 183-190 (1987-01-01)
The immune response was studied in 238 human patients with Campylobacter jejuni/coli (CJC)-infections in Rotterdam by the counterimmunoelectrophoresis (CIE) test, a commercial complement fixation test (CFT) and the passive haemagglutination test (HA). Antibodies became detectable in the three tests around
Sarah Minner et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 26(1), 106-116 (2012-08-18)
Approximately 50% of prostate cancers are characterized by TMPRSS2 (transmembrane protease serine 2)-ERG (avian v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog) gene fusions resulting in an androgen-regulated overexpression of the transcription factor ERG. Some studies have suggested prognostic or predictive relevance