315R-1
PD-1 (EP239) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Synonym(e):
CD279, PD1, PDCD1, Pogrammed cell death 1, Pogrammed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2, Systemic lupus erythematosus susceptibility 2, hPH-1, hSLE1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP239, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (315R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (315R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (315R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (315R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (315R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (315R-17-RUO)
vial of 1.0 mL predilute ready-to-use (315R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (315R-18-RUO)
vial of 7.0 mL predilute ready-to-use (315R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
Isotyp
IgG
Kontrolle
lymph node, tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic, membranous
Angaben zum Gen
human ... PDCD1(5133)
Allgemeine Beschreibung
Qualität
Kanada - IVD
Europäische Union - IVD
Japan - RUO
Verlinkung
Physikalische Form
Konzentrat: verdünnt in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,2, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Hinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Laden Sie die neueste veröffentlichte Gebrauchsanweisung herunter
Hinweis: Diese Gebrauchsanweisung gilt eventuell nicht für Ihre spezifische Produktcharge.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)