Merck
441R-1
Sigma-Aldrich
NKX3.1 (EP356) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP356, monoclonal
Beschreibung
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
bottle of 1.0 mL predilute (441R-17)
bottle of 7.0 mL predilute (441R-18)
vial of 0.1 mL concentrate (441R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (441R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (441R-16)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... NKX3-1(4824)
Allgemeine Beschreibung
NKX3.1 ist ein prostataspezifisches androgenreguliertes Homöobox-Gen, das auf Chromosom8p lokalisiert ist.1-2 Die NKX3.1-Expression tritt in gutartigem und bösartigem Prostataepithel auf. NKX3.1ist ein sensitiver und spezifischer Gewebemarker, der zur Unterstützung der Identifizierung vonLungenadenokarzinom.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
NKX3.1-positive Kontroll-Objektträger, Produkt-Nr. 441S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid.
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ai-Ying Chuang et al.
The American journal of surgical pathology, 31(8), 1246-1255 (2007-08-02)
The histologic distinction between high-grade prostate cancer and infiltrating high-grade urothelial cancer may be difficult, and has significant implications because each disease may be treated very differently (ie, hormone therapy for prostate cancer and chemotherapy for urothelial cancer). Immunohistochemistry of
Rebecca J Asch-Kendrick et al.
Journal of clinical pathology, 67(9), 768-771 (2014-07-06)
NKX3.1 is an androgen-regulated tumour suppressor gene that is downregulated in prostate carcinoma. Immunohistochemistry for NKX3.1 is primarily specific for prostatic-derived tumours and tissue but is reported in a small number of breast carcinomas. NKX3.1 is also shown to inhibit
Bora Gurel et al.
The American journal of surgical pathology, 34(8), 1097-1105 (2010-07-01)
NKX3.1 is a prostatic tumor suppressor gene located on chromosome 8p. Although most studies have shown that staining for NKX3.1 protein is positive in the majority of primary prostatic adenocarcinomas, it has been shown to be downregulated in many high-grade