30915
Denhardt′s -Lösung
BioReagent, for molecular biology, lyophilized powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Produktlinie
BioReagent
Form
lyophilized powder
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Eignung
suitable for nucleic acid hybridization
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Angaben zur Herstellung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable