18360
Bromsulfalein
for liver diagnosis, for microscopy (Hist.)
Synonym(e):
Phenoltetrabromphthalein-disulfonsäure Natriumsalz, Sulfobromphthalein-Natrium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for liver diagnosis
for microscopy (Hist.)
SMILES String
[Na+].[Na+].OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1\C(c2ccc(O)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3/C=CC(=O)C(=C3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H10Br4O10S2.2Na/c21-16-14(15(20(27)28)17(22)19(24)18(16)23)13(7-1-3-9(25)11(5-7)35(29,30)31)8-2-4-10(26)12(6-8)36(32,33)34;;/h1-6,25H,(H,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/b13-8+;;
InChIKey
HXUITPQMHVLBNV-LIYVDSPJSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves