Merck
131M-9
Sigma-Aldrich
CD31 (JC70) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
JC70, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (131M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (131M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (131M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (131M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (131M-98)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgG1κ
Kontrolle
tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic, membranous
Angaben zum Gen
human ... PECAM1(5175)
Allgemeine Beschreibung
CD31, auch Thrombozyten-Endothelzellen-Adhäsionsmolekül (PECAM-1), ist ein vaskuläres Zelladhäsions-und Signalmolekül, das eine Rolle beim Erhalten der Gefäßpermeabilitätsbarrierean Endothelzellverbindungen spielt. Der immunhistochemische Nachweis von CD31 zeigt eine zytoplasmatischeund membranöse Expression von nichtneoplastischen und neoplastischen vaskulären Endothelzellen,einschließlich Neoplasien vaskulären Ursprungs wie Hämangiome und Angiosarkome.
Verlinkung
CD31-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 131S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3 - 7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiu-Lian Xu et al.
The American Journal of dermatopathology, 32(8), 837-840 (2010-10-01)
Microvenular hemangioma (MVH) is an uncommon benign vascular neoplasm that usually occurs as a solitary asymptomatic red or purple papule, nodule, or plaque with a predilection for the upper extremities. Patients with more than 1 lesion, that is, multiple MVHs
R L Attanoos et al.
Thorax, 55(10), 860-863 (2000-09-19)
Three cases of diffuse malignant vascular tumours of the pleura are described which mimicked malignant mesothelioma clinically and pathologically (so called "pseudomesothelioma"). All had occupational histories of exposure to asbestos. The relationship of these tumours to mesothelioma and asbestos exposure
Malak Abedalthagafi et al.
Annals of diagnostic pathology, 14(1), 15-22 (2010-02-04)
Cutaneous angiosarcoma (AS) is a rare malignant neoplasm of dermis composed of infiltrating cells of endothelial phenotype with overall poor prognosis. Although autocrine stimulation by vascular endothelial growth factor secretion may play a role in the pathogenesis of angiosarcoma, its
CD31: An Immunospecific Marker for Endothelial Differentiation in Human Neoplasms
DeYoung BR, et al.
Appl. Immunohistochem., 1, 97-100 (1993)
F Alexander-Sefre et al.
Journal of clinical pathology, 56(10), 786-788 (2003-09-30)
Lymphovascular space invasion (LVSI) is an important step in the complex process of tumour metastasis. Various methods have been used in the past to improve the histological detection of LVSI. To develop a sensitive immunohistochemical method for the detection of