Merck
04963
Sigma-Aldrich
Lyticase aus Bacillus subtilis
≥500 U/mL
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Form
liquid
viscous liquid
Spezifische Aktivität
≥500 U/mL
Löslichkeit
H2O: 1:10, clear, colorless to very faintly green
Eignung
corresponds for SDS-PAGE
Lagertemp.
−20°C
Einheitendefinition
1U entspricht der Enzymmenge, die die Absorption bei 800 nm um 0.001 pro Minute bei pH 7.5 und 25°C verringert (Hefe, Fluka® Nr. 51475, als Substrat).
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.