Merck
S6014
Sigma-Aldrich
Natriumbicarbonat
Sodium bicarbonate
ACS reagent, ≥99.7%
Synonym(e):
Natriumhydrogencarbonat, Natron
About This Item
Lineare Formel:
NaHCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.01
Beilstein:
4153970
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Agentur
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 300
Assay
≥99.7%
99.7-100.3%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.015% Insoluble matter
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Dichte
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumhydrogencarbonat, auch bekannt als Backnatron, wird häufig als milde Base verwendet, um verschüttete Säuren zu neutralisieren, den pH-Wert zu regulieren und den Auswirkungen bestimmter saurer Toxine im Körper entgegenzuwirken. Es wirkt auch als Treibmittel, indem es CO erzeugt, wenn es mit sauren Zutaten wie Essig oder Zitronensaft reagiert. [1] [2]
Anwendung
  • Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas.: In dieser Studie wird Natriumbicarbonat in einem neuartigen Ansatz zur Entwicklung eines kontaktlosen Leitfähigkeitssensors verwendet. Der Sensor verwendet feuchtes Papier, um das aus Natriumbicarbonat erzeugte CO2-Gas zu absorbieren, was sein Potenzial für die Umweltüberwachung und analytische Anwendungen belegt (Sonsa-ARD et al., 2020).
Natriumhydrogencarbonat wird wie folgt verwendet:
  • milde Base zur Neutralisierung des Reaktionsgemisches während der Synthese von 1,2:5,6-Di-O-Cyclohexyliden-D-mannitol und 2,3-Cyclohexyliden-D-glyceraldehyd.[3]
  • Präzipitationsmittel bei der Co-Präzipitationsmethode bei der Synthese des Gamma-Aluminiumoxid(γ-Al2O3)-Katalysators während der Methanol-Dehydrierungsreaktion zur Bildung von Dimethylether.[4]
  • als porenbildender Wirkstoff und CO2-Quelle zur Verbesserung der Substratporosität bei der Bildung einer porösen Polyethersulfon-Trägerschicht zur Entwicklung von Hochleistungs-Dünnschicht-Komposit-Vorwärtsosmose-Membranen (TFC-FO). [5]
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A publication of reliable methods for the preparation of organic compounds.
Hiroki A, et al.
Organic Syntheses, 157 (2011)
Investigation of different precipitating agents effects on performance of $\gamma$-Al2O3 nanocatalysts for methanol dehydration to dimethyl ether
Seyyed Yaghoob H, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20, 4421-4428 (2014)
Sodium bicarbonate: A review and its uses in dentistry
Sathyasree M, et al.
Indian Journal of Dental Research, 29, 672-677 (2018)
Reduction of the structure parameter of forward osmosis membranes by using sodium bicarbonate as pore-forming agent
Alireza S, et al.
Langmuir, 37, 7591-7599 (2021)
Effect of different bicarbonates as leavening agents in combination on product characteristics of cookies and cake
Savita S, et al.
Chemical Science Review and Letters, 6, 439-445 (2017)
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. 12kg 시약의 용기 크기가 궁금합니다. (가로, 세로, 높이)
    1 Antwort
    1. The 12 kg size of this product is packaged in a poly bag, which is placed in a 20 L HDPE drum. The drum has a height of 494 mm and a diameter of 285.75 mm.
      Hilfreich?
Bewertungen
Aktive Filter
  1. The Netherlands, Deventer
    • Bewertungen 2
    • Stimmen 0
    4 von 5 Sternen.
    Order of 4x 5kg sodium carbonate
    Fast delivery. Maybe the 5 kg can put in a smaller container. This bucket needs a lot off space in our chemical cabinet.
    Mit Google übersetzen
    Hilfreich?
  2. 1 Bewertung ohne Rezension