745588
Ethyl acetate/Ethanol 3:1 (v/v) solution
(Ethyl acetate solution with 26.2% v/v SDA 35A), suitable for HPLC
Synonym(e):
Ethyl acetate solution, Ethyl acetate solution, 3:1 (v:v) ethyl acetate: 200 proof ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.01% (water)
Dichte
0.868 g/mL at 25 °C
Format
mixture
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
A convenient guide to help select replacement solvents for dichloromethane in chromatography
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
23.0 °F
Flammpunkt (°C)
-5 °C
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Warum sollten Sie sich zwischen ökologischen und zuverlässigen Lösungsmitteln entscheiden müssen? Entscheiden Sie sich für beides – mit unseren biobasierten und umweltverträglicheren Lösungen. Lösungsmittel der Marke Cyrene™ sind eine neue dipolare, aprotische Alternative zu gängigen Lösungsmitteln, die unter die REACH-Verordnung fallen, wie N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) und Dimethylformamid (DMF).