Merck
Ethylacetat
Ethylacetat, ein Carbonsäureester, ist ein biofreundliches organisches Lösungsmittel mit einer Vielzahl Einsatzmöglichkeiten in industriellen Anwendungen. Es ist eine mäßig polare Verbindung, die eine nicht polare Ethylgruppe, eine polare Carbonylgruppe (C=O) und ein polares Sauerstoffatom enthält. Die polare Natur der Carbonyl- und Sauerstoffgruppen verleiht Ethylacetat eine gewisse Polarität, die es zu einem nützlichen Lösungsmittel für eine breite Palette polarer und nicht polarer Verbindungen macht. Es wird in der analytischen Chemie häufig als Extraktionslösungsmittel für die Trennung und Aufreinigung von Analyten aus komplexen Matrizes wie biologischen Flüssigkeiten, Umfeldproben und Lebensmitteln eingesetzt. Sein niedriger Siedepunkt erleichtert die Verdampfung des Lösungsmittels und die Rückgewinnung der Analyten.
Ethylacetat als Lösungsmittel in der Biosynthese
Ethylacetat (Biosynthese OmniSolv® und Biotech-Qualität) ist ein in der Biosynthese häufig verwendetes Lösungsmittel, insbesondere für die Extraktion und Aufreinigung niedermolekularer Verbindungen wie Naturstoffe und Stoffwechselprodukte aus biologischen Proben. Ethylacetat ist auch ein bevorzugtes Lösungsmittel für einige enzymkatalysierte Reaktionen, da es die Reaktion nicht stört und die Stabilität des Enzyms nicht beeinträchtigt. Darüber hinaus wird es für die Proteinsequenzierung, Peptid- und Oligonukleotidsynthese verwendet.
Ethylacetat als mobile Phase in der Chromatographie
Ethylacetat ist ein häufig verwendetes Lösungsmittel in verschiedenen Chromatographieverfahren, darunter Dünnschichtchromatographie (DC), Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) und Gaschromatographie (GC). In der DC wird es häufig als Bestandteil der mobilen Phase verwendet, um verschiedene Bestandteile einer Mischung zu trennen und zu identifizieren. In der HPLC und GC wird Ethylacetat als Lösungsmittel für die mobile Phase eingesetzt, da es ein breites Spektrum organischer Verbindungen wirksam lösen kann und sich leicht vom Zielanalyten trennen lässt.
Ethylacetat wird zusammen mit einem Gemisch aus Methanol/Ethanol auch als mobile Phase in der HPLC verwendet. Auch bei der DC und in der Flüssig-Flüssig-Extraktion wird Ethylacetat in Hexan als mobile Phase eingesetzt.
Ethylacetat als Referenzstandard
Ethylacetat wird in der pharmazeutischen Industrie als Standard für verschiedene Anwendungen eingesetzt, wie z. B. in analytischen Tests und Qualitätskontrollen sowie zur Kalibrierung von Analysegeräten oder zur Validierung von Analysemethoden.
Markiertes Ethylacetat
Markiertes Ethylacetat (Ethylacetat- 1-13C, Ethylacetat -2-13C) kann verwendet werden, um den Stoffwechsel von Wirkstoffen im Körper zu verfolgen oder den Mechanismus von enzymkatalysierten Reaktionen zu untersuchen.