Merck
576913
Sigma-Aldrich
Wasser -Lösung
suitable for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid
Synonym(e):
Aqueous solution
About This Item
Lineare Formel:
H2O
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
HPLC grade
Form
liquid
Enthält
0.1 % (v/v) formic acid
Methode(n)
HPLC: suitable
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The product is water containing 0.1%v/v formic acid. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. It can be employed for HPLC and UHPLC (Ultra High performance Liquid Chromatography) techniques.
Verpackung
Angaben zur Herstellung
filtriert durch einen 0.2 μm Filter
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)