Wichtige Dokumente
576905
Wasser -Lösung
contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, suitable for HPLC
Synonym(e):
Aqueous Solution Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
HPLC grade
Form
liquid
Enthält
0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid
Methode(n)
HPLC: suitable
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 230 nm Amax: <0.07
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?