1.06519
Sodium iodide
99.99 Suprapur®
Synonym(e):
Sodium iodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 hPa ( 767 °C)
Assay
99.99%
Wirksamkeit
4340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1304 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
659 °C
Löslichkeit
1793 g/L
Dichte
3.67 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1500‑2000 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99.5 %
Chlorid und Bromid (als Cl): ≤ 100 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 20 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.005 ppm
Cs (Cäsium): ≤ 5 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.005 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0.050 ppm
K (Kalium): ≤ 2.0 ppm
La (Lanthan): ≤ 0.005 ppm
Li (Lithium): ≤ 2.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Blei): ≤ 0.050 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 2.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.005 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 1.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.005 ppm
Zn (Zink): ≤ 0.050 ppm
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable