1006801
USP
Aceton
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Propanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
Hersteller/Markenname
USP
Verfügbarkeit
not available in (Sales restrictions may apply)
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Er wird auch zum Herstellen von Standard- und Systemeignungslösungen für den Assay und die Verunreinigungsanalyse gemäß den nachstehenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
- Acetone
- Methyl Alcohol
- Doxorubicin Hydrochloride
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup