Merck
228710
Sigma-Aldrich
Natriumnitroprussiat Dihydrat
ACS reagent, ≥99%
Synonym(e):
Natriumnitroferricyanid(III), Nitroprussid, SNP, di-Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)
About This Item
Lineare Formel:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.95
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): passes test (lim. ~1%)
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChIKey
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natriumnitroferricyanid(III)-Dihydrat (Natriumnitroprussid-Dihydrat, SNP) ist eine Dihydrat-Form von Natriumnitroprussid. Es besteht aus zweiwertigem Eisen im Komplex mit Stickstoffmonoxid (NO) und fünf Cyanidionen. Es dient als Donator für Stickstoffmonoxid.
Anwendung
Natriumnitroferricyanid(III)-Dihydrat kann als Reagens zur Produktion von Stickoxidradikalen (NO) über durch UV-Strahlung induzierte Photolyse verwendet werden. Diese Radikale werden für die Konstruktion von aminosäurebasierten supramolekularen Hydrogelen eingesetzt, für die es mögliche Anwendungen bei der Krankheitsdiagnose und -therapie einschließlich Bioimaging, Biodetektion, therapeutische Abgabe und Gewebezucht gibt. Außerdem dient SNP als Katalysator bei der Phenat-Methode zur quantitativen Bestimmung von Ammoniak in Wasserproben.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Polyhedron, 22, 2527-2535 (2003)
Anal. Profiles Drug Subst., 6, 487-513 (1977)
Oluwatobiloba Osikoya et al.
The Journal of physiology, 597(15), 3833-3852 (2019-06-06)
In vivo, uterine perivascular adipose tissue (PVAT) potentiates uterine artery blood flow in pregnant rats, although not in non-pregnant rats. In isolated preparations, uterine PVAT has pro-contractile and anti-dilatory effects on uterine arteries. Pregnancy induces changes in uterine arteries that
Song Guo et al.
Cephalalgia : an international journal of headache, 33(5), 301-307 (2013-02-14)
Sodium nitroprusside (SNP) is a powerful vasodilatory agent that, similarly to glyceryl trinitrate (GTN), releases nitric oxide (NO) but in contrast does not pass the blood-brain barrier. Nevertheless, it has already been used in animal models without any knowledge of
Milos R Filipovic et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(4), 1499-1508 (2013-02-20)
Hydrogen sulfide (H2S) has been increasingly recognized as an important signaling molecule that regulates both blood pressure and neuronal activity. Attention has been drawn to its interactions with another gasotransmitter, nitric oxide (NO). Here, we provide evidence that the physiological