Merck
567538
Sigma-Aldrich
Natriumnitroprussid, Dihydrat, CAS-Nr. 13755-38-9, Calbiochem
Nitric oxide donor. Reported to reduce lipid peroxidation-induced membrane damage.
Synonym(e):
Natriumnitroprussid, Dihydrat, CAS-Nr. 13755-38-9, Calbiochem, SNP, Natriumnitroferricyanid(III)-Dihydrat
Größe auswählen
100 MG
69,60 €
69,60 €
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
69,60 €
About This Item
Lineare Formel:
Na2[Fe(CN)5]NO · 2H2O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
69,60 €
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
>99% (titration)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
red
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;-2;;2*+1;;
InChIKey
NWFKTGARQFKZMN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Stickstoffmonoxid-Donator Verringert Berichten zufolge die durch Lipidperoxidation verursachten Membranschäden.
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution bei Raumtemperatur (20 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei 20 °C bis zu 2 Wochen haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Hellstrom, W.J., et al. 1994. Fertil. Steril. 61, 1117.
Kowaluk, E.A., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Ther.262, 916.
Ignarro, L.J., et al. 1981. J. Pharmacol. Exp. Ther.218, 739.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable