Merck
207934
Sigma-Aldrich
Tetrafluorborsäure -Lösung
48 wt. % in H2O
Größe auswählen
25 G
34,90 €
500 G
64,40 €
34,90 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
34,90 €
500 G
64,40 €
About This Item
Lineare Formel:
HBF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
34,90 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
5 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Konzentration
46.0-52.0% in NaOH (titration)
48 wt. % in H2O
Dichte
1.4 g/mL at 25 °C
SMILES String
F.FB(F)F
InChI
1S/BF3.FH/c2-1(3)4;/h;1H
InChIKey
LEMQFBIYMVUIIG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetrafluorborsäure wird als Katalysator für Schützungs- und Entschützungsreaktionen von verschiedenen Kohlenhydraten eingesetzt.[1] Sie ist an der Synthese von 4-Sulfonsäurephenyldiazoniumtetrafluorborat beteiligt, das für die Herstellung von sulfoniertem Graphen (SG) benötigt wird.[2]
Anwendung
Tetrafluorborsäurelösung kann als Katalysator für die Hydrierung von aromatischen Halogenalkinen zu α-Halogenmethylketonen in Abwesenheit von Metallkatalysatoren eingesetzt werden.[3] Sie kann auch im Ringöffnungsschritt der Fettsäureherstellung mit epoxidiertem Sojabohnenöl (ESBO) eingesetzt werden.[4]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrafluoroboric acid, an efficient catalyst in carbohydrate protection and deprotection reactions.
Albert R, et al.
Carbohydrate Research, 137, 282-290 (1985)
Polyols and polyurethanes prepared from epoxidized soybean oil ring-opened by polyhydroxy fatty acids with varying OH numbers.
Chen R, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 132(1) (2015)
Self-assembling sulfonated graphene/polyaniline nanocomposite paper for high performance supercapacitor.
Fan T, et al.
Synthetic Metals, 199, 79-86 (2015)
Metal-free hydration of aromatic haloalkynes to a-halomethyl ketones.
Ye M, et al.
Tetrahedron Letters, 57(45), 4983-4986 (2016)
M P Dariel et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 11(3), 208-217 (1995-05-01)
The purpose of this study was to develop a new technology for preparing mercury-free metallic dental restorative materials. The novel approach relies on the cold welding of surface treated silver particles. At ambient temperature, intermetallic compound formation takes place spontaneously
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. 안녕하세요. 해당 제품 bottle material이 무엇인지 문의드립니다. PE or PP
    1 Antwort
    1. This product is packaged in an HPDE bottle.
      Hilfreich?