Wichtige Dokumente
184497
1,3-Dioxolan
ReagentPlus®, contains ~75 ppm BHT as inhibitor, 99%
Synonym(e):
1,3-Dioxacyclo-pentan, Formaldehyd-ethylenacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
70 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
525 °F
Enthält
~75 ppm BHT as inhibitor
Expl.-Gr.
2.1-20.5 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
InChIKey
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?