Merck
154806
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetamid
spectrophotometric grade, ≥99%
Größe auswählen
1 L
158,00 €
2 L
220,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
158,00 €
2 L
220,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3CON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.12
Beilstein:
1737614
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
164.5-166 °C (lit.)
158,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
spectrophotometric grade
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
914 °F
Expl.-Gr.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
<0.050% water
Abdampfrückstand
<0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
pH-Wert
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.30
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChIKey
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,N-Dimethylacetamide (DMAc) is widely used to compose solvent mixtures for cellulose. Static and dynamic light scattering studies of cellulose dissolved in varying concentrations of DMAc/LiCl mixtures have been reported.[1]
Anwendung
N,N-Dimethylacetamide have been used as solvent in the preparation of nanocomposite materials, comprising of cellulose and hydroxyapatite, using microwave-assisted method.[2] It has also been used as a solvent for poly(ether imides), which can be used to coat magnesium alloys, in order to prevent corrosion.[3]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Corrosion protection of magnesium alloy AZ31 by coating with poly (ether imides)(PEI)
Scharnagl.N, et al.
Surface and Coatings Technology, 203(10), 1423-1428 (2009)
Rapid microwave-assisted synthesis and characterization of cellulose-hydroxyapatite nanocomposites in N, N-dimethylacetamide solvent
Ma M-G, et al.
Carbohydrate Research, 345(8), 1046-1050 (2010)
Solutions of cellulose in N, N-dimethylacetamide/lithium chloride studied by light scattering methods.
Roder T, et al.
Polymer, 42(16), 6765-6773 (2001)
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
André H Gröschel et al.
Nature communications, 3, 710-710 (2012-03-20)
Hierarchical self-assembly offers elegant and energy-efficient bottom-up strategies for the structuring of complex materials. For block copolymers, the last decade witnessed great progress in diversifying the structural complexity of solution-based assemblies into multicompartment micelles. However, a general understanding of what