Wichtige Dokumente
15327
Blei(II)-chromat
purum p.a., ACS reagent, ≥98.0% (RT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
purum p.a.
Assay
≥98.0% (RT)
Form
powder
SMILES String
[PbH2++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
InChIKey
MOUPNEIJQCETIW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)