Merck
688363
Sigma-Aldrich
Molekularsiebe, 4 Å
powder, activated, −325 mesh particle size
Synonym(e):
Natriumaluminiumsilicat
About This Item
Lineare Formel:
Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
Porengröße
4 Å
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Molecular sieves are made up of three dimensional interconnecting networks of silica and alumina tetrahedral. These crystalline metal aluminosilicates have uniform cavities to selectively adsorb specific size molecules. A 4A molecular sieve has an effective pore size of 4Å.
Anwendung
Moleküle mit einem effektiven Durchmesser von 4Å, einschliesslich H2O, H2S, CO2, SO2, C2H4 und C3H6 werden adsorbiert.
Rechtliche Hinweise
SYLOSIV is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3