Wichtige Dokumente
125008
1-Chlorbutan
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Butylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
860 °F
Expl.-Gr.
10.1 %
dilution
(for general lab use)
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
bp
77-78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−123 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 0.11 g/L at 20 °C
Dichte
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChIKey
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?