Merck
Z801240
Hellma® Distanzstück aus Aluminium
38mmx12.5mmx8 mm, to fit cells with 2 mm light path into 10 mm cell holder
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Hersteller/Markenname
Hellma 13.102
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)