Merck
Z800562
2100AN IS Labor-Trübungsmessgerät mit 860 nm (Infrarot) LED
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Hach Lange (4790102)
Anwendung(en)
environmental
Allgemeine Beschreibung
Z800562CH-1EA : 220V, CH Stecker
Z800562GB-1EA : 220V, UK Stecker
Z800562EU-1EA : 220V, EU Stecker
Leistungsmerkmale und Vorteile
Labortrübungsmessgerät mit langlebiger IR-LED, 220 V, 50/60 Hz, mit 4-Detektor-Ratio-Optik für präzise Trübungsmessergebnisse in der Routineanalytik und erweiterten Anwendungen, eingebauter Thermodrucker, Echtzeituhr, Signalmittelwert-Funktion, frei einstellbarer Messwert-Auflösung und variablem Küvettenschacht (auch für geringe Probenvolumina). Messmethode: 90° - IR-Streulicht gemäß DIN ISO EN 27027; 180° - FAU gemäß DIN ISO EN 27027; Absorption und Transmission; 2 anwenderspezifische, nephelometrische Anwendungen (Konzentration mit Faktor); Messbereiche: 0,001 - 1.000 FNU; 20 - 10.000 FAU; AutoRange oder manuell. Anzeige: grossflächige LED - Anzeige; Anschlüsse: RS 232C für Dokumentation auf Drucker und PC; Luftspülanschluss für kondensierende Proben Analogausgang. Maße: 30,5 x 40 x 15,6 cm; Gewicht: 5,6 kg; Garantie: 2 Jahre, erweiterbar auf 3 und 5 Jahre, inkl. Staubschutzhaube, EURO-Netzkabel, illustrierter Bedienungsanleitung, 1 Ampullen-Set-StablCal-Formazin-Primärstandards zur Gerätekalibrierung und -verifizierung mit Prüfzertifikat, 1 Satz Messküvetten (6 Stück), Küvettenpflegekit und 2 Rollen Druckerpapier.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)