Merck
1.18324
Supelco
Trübungsmessgerät
turbidity 1100 NTU
Größe auswählen
1 UNIT
1.850,00 €
1.850,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
1.850,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
47101516
NACRES:
SE.11
1.850,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Methode(n)
photometry: suitable
Trübung
1100 NTU
Kompatibilität
for use with Turbiquant 1100 IR
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Das Turbiquant 1100 IR eignet sich besonders für Messungen vor Ort und ist batteriebetrieben. Der robuste Tragekoffer und das wasserfeste Gehäuse bieten zusätzlichen Schutz. Das Turbidimeter enthält eine IR-LED(Infrarot)-Lichtquelle mit einer Wellenlänge von 860 nm für standardkonforme Messungen nach EN ISO 7027. Die nephelometrische Trübung einer Probe (NTU/FNU) kann innerhalb von Sekunden gemessen werden. Das Instrument kann mit dem entsprechenden Turbiquant Kalibrationsstandard-Set kalibriert werden.
tragbar, inklusive Batterien, Gehäuse, 2 leere Küvetten, Handbuch, praktische Hinweise, Turbiquant 1100 IR 0,1–1.100 NTU
Rechtliche Hinweise
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. what is the maximum lower and upper limit i terms of NTU of this instrument? I want to measures turbidity of nanosheets dispersions. is it possible to measure accurately?
    1 Antwort
    1. This turbidimeter has a measuring range of 0.01 to 1100 NTU and can be used to measure the turbidity of nanosheet dispersions accurately.
      Hilfreich?