Wichtige Dokumente
Y0002034
Podophyllotoxin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Podophyllotoxin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
podophyllotoxin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
183-184 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2C3C(COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19-,20-/m0/s1
InChIKey
YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)