Y0001676
Meldonium Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Hydroxy-1,1-dimethyl-4,5,-dihydro-1H-pyrazolium-1-betaine Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
meldonium
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)