Y0001662
Valaciclovir Unreinheit P
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,2′-[Methylenbis-[imino-(6-oxo-1,6,dihydro-9H-purin-2,9-diyl)-methylenoxy]]-diethyl-di-(L-valinat)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
valacyclovir
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)O)NCNc3nc4[n](cnc4c(n3)O)COCCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C)COCCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
InChI
1S/C27H40N12O8/c1-14(2)16(28)24(42)46-7-5-44-12-38-10-32-18-20(38)34-26(36-22(18)40)30-9-31-27-35-21-19(23(41)37-27)33-11-39(21)13-45-6-8-47-25(43)17(29)15(3)4/h10-11,14-17H,5-9,12-13,28-29H2,1-4H3,(H2,30,34,36,40)(H2,31,35,37,41)/t16-,17-/m0/s1
InChIKey
WLNNOXICHLWLAK-IRXDYDNUSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)