Wichtige Dokumente
Y0001422
Valproinsäure für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Propylpentansäure, 2-Propylvaleriansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
valproic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALDH5A1(7915)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
231.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
111 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)