Y0000885
Clodronat Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(Chlormethylen)-bis-(phosphonsäure)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clodronate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)