Wichtige Dokumente
Y0000836
Nifuroxazid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Nitro-2-furaldehyd-p-hydroxybenzoylhydrazon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nifuroxazide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
InChIKey
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)