Merck
Y0000561
Vecuroniumbromid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-Bis-(acetyloxy)-2-(1-piperidinyl)-androstan-16-yl]-1-methyl-piperidiniumbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H57BrN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
637.73
Beilstein:
4837308
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
vecuronium
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(C)=O)[N+]5(C)CCCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCCCC6
InChI
1S/C34H57N2O4.BrH/c1-23(37)39-31-20-25-12-13-26-27(34(25,4)22-29(31)35-16-8-6-9-17-35)14-15-33(3)28(26)21-30(32(33)40-24(2)38)36(5)18-10-7-11-19-36;/h25-32H,6-22H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/t25-,26+,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1
InChIKey
VEPSYABRBFXYIB-PWXDFCLTSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
BP11671711155PHR1627
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
vecuronium
API family
vecuronium
API family
vecuronium
API family
vecuronium
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Vecuronium bromide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuan Fang et al.
Trials, 13, 160-160 (2012-09-11)
Surgical microvascular decompression (MVD) is the curative treatment for hemifacial spasm (HFS). Monitoring MVD by recording the lateral spread response (LSR) intraoperatively can predict a successful clinical outcome. However, the rate of the LSR varies between trials, and the reason
Lesly V Jurado et al.
Pharmacotherapy, 31(12), 1250-1256 (2011-11-30)
To compare the effects of vecuronium administered as an intravenous continuous infusion versus intermittent bolus doses in patients treated with therapeutic hypothermia after sudden cardiac arrest (SCA). Design. Retrospective medical record review. Cardiac care unit of a university-affiliated, level I
L Liu et al.
British journal of anaesthesia, 112(1), 159-168 (2013-08-02)
Resistance to non-depolarizing neuromuscular blocking agents induced by sepsis is associated with the qualitative change in the nicotinic acetylcholine receptor (nAChR). This study aims to investigate the effects of sepsis on the neuromuscular block properties of vecuronium in relation to
K Nitahara et al.
Anaesthesia, 68(9), 904-907 (2013-06-25)
We investigated whether a bolus injection of 20 ml saline with arm elevation might shorten the onset time of vecuronium administered via a dorsal hand vein. Thirty patients were randomly allocated to the bolus saline group or control group. General
Fang Ji et al.
Neuroscience letters, 533, 1-6 (2012-12-04)
The non-depolarizing muscle relaxant vecuronium inhibits contraction by competitive inhibition of postsynaptic acetylcholine receptors (AchRs), which decreases the number of quanta released per impulse in response to 50 Hz stimulation. The specific role of calcium influx through L-type calcium channels