Wichtige Dokumente
Y0000074
Cetylpalmitat 95
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Palmitinsäure-palmitylester, Cetyl-palmitat, Hexadecyl-hexadecanoat, Palmitylpalmitat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cetyl palmitate
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
55-56 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChIKey
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)