One gallon (1GA) is equivalent to about 3785.41 milliters.
Wichtige Dokumente
X305
Triton™ X-305 -Lösung
70% in H2O
Synonym(e):
Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether, Polyethylene glycol p-octylphenol ether
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
~1526.0 g/mol
Konzentration
70% in H2O
Methode(n)
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
hybridization: suitable
immunohistochemistry: suitable
protein purification: suitable
CMC
0.65 mM
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
HLB
17.3
SMILES String
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
InChIKey
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- In the treatment of cells for immunocytochemistry[2]
- Along with peroxotungstic acid in the preparation of tungsten trioxide films by sol-gel method[3]
- In the dispersion polymerization of styrene with activated poly(N-vinylpyrrolidone) (PVP) for the synthesis of lanthanide-encoded polystyrene particles[4]
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
483.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
251 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Confirm exact Quantity in ML of X305-1GA
1 Antwort-
Hilfreich?