W468501
δ-Tridecalactone
≥95%, FG
Synonym(e):
Tetrahydro-6-octyl-2H-pyran-2-one, 6-octyloxan-2-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
creamy; dairy; milk; musty; buttery
InChI
1S/C13H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11-13(14)15-12/h12H,2-11H2,1H3
InChIKey
RZZLMGATMUAJPX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
259.7 °F
Flammpunkt (°C)
126.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?